Merck
ENAH6591F933
Enamine
6-bromo-4-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.08
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)12-8(10)11-6/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12)
Clave InChI
HTXFZLGBGYXXBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)