Merck
ENAH6591F4C3
Enamine
methyl 3-bromo-2,5-dimethoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.1
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4/c1-13-6-4-7(10(12)15-3)9(14-2)8(11)5-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
ACAWWZKFZMGWPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4311529
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4311529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)