Merck
ENAH6591F38D
Enamine
tert-butyl 4-[(5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
371.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-((5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H23BrN4O2/c1-15(2,3)22-14(21)20-7-5-11(6-8-20)19(4)13-10-17-12(16)9-18-13/h9-11H,5-8H2,1-4H3
InChI key
GFWTYBPWFJIXDO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446514
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)