ENAH65919C3C
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)-3-methylazetidin-3-ol
About This Item
Iupac Name
1-(3-butynyl)-3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-4-5-9-6-8(2,10)7-9/h1,10H,4-7H2,2H3
InChI key
ACJVWAVDIWFONE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)