Merck
ENAH659199A8
Enamine
2,1-benzothiazole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.2
Número MDL:
Iupac Name
2,1-benzisothiazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9-11-8/h1-5H
Clave InChI
GZCRRUYXFQIRTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740025
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740025
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)