Merck
ENAH6591994F
Enamine
4-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.19
Número MDL:
mp
158-159
Iupac Name
4-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-2-4-9(5-3-8)14-10-11-6-1-7-12-10/h1-7,13H
Clave InChI
XFMMNZXCLZUIPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466784
Melting Point
158-159
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)