ENAH659198C8
Enamine
6,6-dimethylpiperidin-2-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6,6-dimethylpiperidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(9)8-7;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clave InChI
JWLIDKOAOCTUSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455886
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)