Merck
ENAH58168791
Enamine
4-(2-methylhex-5-en-3-yn-2-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
MDL number:
mp
36-37
Iupac Name
4-(2-methylhex-5-en-3-yn-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H14O/c1-4-5-10-13(2,3)11-6-8-12(14)9-7-11/h4,6-9,14H,1H2,2-3H3
InChI key
QRCZSLMYYOGMQQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463669
Melting Point
36-37
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)