ENAH5816859F
Enamine
3-fluoro-2-iodo-N-(propan-2-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-2-iodo-N-isopropylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FIN.ClH/c1-6(2)12-8-5-3-4-7(10)9(8)11;/h3-6,12H,1-2H3;1H
Clave InChI
PWRNCIUTBMLDSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)