Merck
ENAH58168521
Enamine
rac-tert-butyl (3aR,6aS)-3a-amino-6a-fluoro-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.77
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-3a-amino-6a-fluorohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2.ClH/c1-10(2,3)17-9(16)15-7-11(13)5-4-6-12(11,14)8-15;/h4-8,14H2,1-3H3;1H/t11-,12+;/m1./s1
InChI key
YZPCVIHSFBUKNZ-LYCTWNKOSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460859
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)