Merck
ENAH5802F491
Enamine
3-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.66
Número MDL:
Iupac Name
3-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
XQIDIUNHDHXJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144516
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)