ENAH5802F3F7
Enamine
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
mp
179-181
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10;/h4-5,8-10H,1-3,6-7,13H2;1H
Clave InChI
QIFNHCXBXGTAJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)