Merck
ENAH5802F38A
Enamine
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.15
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-7(11)10-8(2)3-5-9-6-4-8;;/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11);2*1H
Clave InChI
LZVJPKKWCHPVCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)