Merck
ENAH5802F1C9
Enamine
3-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-4-9(12)6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChI key
POPJBQYLCMFBEG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040084
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)