Merck
ENAH5802F169
Enamine
6-fluoro-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.1
Número MDL:
mp
150-151
Iupac Name
6-fluoro-3-nitro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4FN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
RYQIGJVUEBKTLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2514795
Melting Point
150-151
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2514795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)