Merck
ENAH5802F0D3
Enamine
(2R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8-5-6-1-3-7(8)4-2-6;/h6-8H,1-5,9H2;1H/t6?,7?,8-;/m1./s1
Clave InChI
FSIJCGYVIWGAHT-XJRLSETOSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439076
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)