ENAH5802EFC0
Enamine
tert-butyl N-[1-(thietan-3-yl)azetidin-3-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(thietan-3-yl)azetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2S/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-13(5-8)9-6-16-7-9/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
Clave InChI
REVUYKLVFNMKPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435157
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)