Merck
ENAH5802EEDE
Enamine
N-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.68
Número MDL:
mp
221-223
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-13-7-4-3-6(12-9(10)11)5-8(7)14-2;/h3-5H,1-2H3,(H4,10,11,12);1H
Clave InChI
ZEURWQZJKFZVHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
Melting Point
221-223
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)