Merck
ENAH5802EC7E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)-2-nitroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-amino-3-nitrophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H11N2O3P/c1-14(2,13)6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
VDWHHDSTRVJNJW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)