Merck
ENAH5802EAC1
Enamine
methyl 5-(2,6-dichlorophenyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.09
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-(2,6-dichlorophenyl)isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H7Cl2NO3/c1-16-11(15)8-5-9(17-14-8)10-6(12)3-2-4-7(10)13/h2-5H,1H3
Inchi Key
SDTOALBWPJJZJL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435270
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)