ENAH5802EAB8
Enamine
ethyl 2-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-yl)acetate
About This Item
mp
223-225
Iupac Name
ethyl (2,4-dioxo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c1-2-18-10(15)7-14-11(16)8-5-3-4-6-9(8)13-12(14)17/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,17)
Clave InChI
OMWYEWSLCIIUIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)