Merck
ENAH5802E54C
Enamine
methyl 1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.3
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c1-15-11(14)10-5-8-12(13-9-10)6-3-2-4-7-12/h10,13H,2-9H2,1H3
Clave InChI
YUDFKQNMWGCORO-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498020
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498020
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)