Merck
ENAH5802E514
Enamine
3-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c12-6-7-5-8(10(13)14)9-3-1-2-4-11(7)9/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
ZGKHHZGRFQUFCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)