Merck
ENAH5802E450
Enamine
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
307.04
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6INO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
BOKIFDFIGLFMFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)