ENAH5802E356
Enamine
5-bromo-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN3.ClH/c10-8-5-12-9(13-6-8)7-1-3-11-4-2-7;/h5-7,11H,1-4H2;1H
Clave InChI
IVLCNVLGSQWQKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)