ENAH5802E2AE
Enamine
3-chloro-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
About This Item
mp
169-170
Iupac Name
3-chloro-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
Inchi Code
1S/C11H5ClN2O/c12-9-5-8-10(14-13-9)6-3-1-2-4-7(6)11(8)15/h1-5H
Clave InChI
KCYFISVHLKCHRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430772
Melting Point
169-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)