ENAH5802E24E
Enamine
3-bromo-1-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-c]imidazole
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-5-6-3-2-4-10(6)7(8)9-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
GAYVXQJPXMGEEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441993
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)