ENAH5802DE5F
Enamine
ethyl 2-cyano-3-[(4-ethylphenyl)amino]prop-2-enoate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-ethylanilino)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-3-11-5-7-13(8-6-11)16-10-12(9-15)14(17)18-4-2/h5-8,10,16H,3-4H2,1-2H3/b12-10+
Clave InChI
JEJARQCJKLZBKV-ZRDIBKRKSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)