Merck
ENAH5802DE48
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-[(1E)-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.02
Número MDL:
Iupac Name
(E)-4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H14BF3O2/c1-7(2)8(3,4)15-10(14-7)6-5-9(11,12)13/h5-6H,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
LSQJLEDIJPQESE-AATRIKPKSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703146
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)