Merck
ENAH5802DD73
Enamine
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(8-14)12(13)5-6-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
RBSXPYZULLWVFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)