Merck
ENAH5802DCFB
Enamine
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)9-8(11-6)3-2-4-10-9/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
QAPAGPJFXOZKRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)