Merck
ENAH5802DCD1
Enamine
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(6-9)3-1-2-4-7/h6H,1-4H2
Clave InChI
YCIRISUEUQBWTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)