Merck
ENAH5802DABA
Enamine
{5-azaspiro[3.4]octan-7-yl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(5-azaspiro[3.4]octan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-4-8(9-5-7)2-1-3-8/h7,9-10H,1-6H2
Clave InChI
PDZDFXXMGUFNIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)