Merck
ENAH5802D9EF
Enamine
methyl 3-(1-aminocyclopentyl)prop-2-ynoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
methyl 3-(1-aminocyclopentyl)propiolate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-8(11)4-7-9(10)5-2-3-6-9;/h2-3,5-6,10H2,1H3;1H
Clave InChI
UIXPZPOTBGHLCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426563
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426563
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)