Merck
ENAH38A2DA61
Enamine
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]-4-methoxyaniline dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-(dimethylamino)ethoxy)-4-methoxyaniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2.2ClH/c1-13(2)6-7-15-11-8-9(12)4-5-10(11)14-3;;/h4-5,8H,6-7,12H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
GXANNNXQJDVJCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353378
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353378
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)