ENAH38A2D94E
Enamine
lithium(1+) ion 4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
lithium 4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.Li/c1-2-8-3-6-7-4(8)5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZJEYTENXXCOIAB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)