Merck
ENAH38A2D913
Enamine
(4-cyano-1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-cyano-1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O4S2/c8-5-7(6-15(9,12)13)1-3-14(10,11)4-2-7/h1-4,6H2,(H2,9,12,13)
Clave InChI
RBSUHGSJXBBNQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)