Merck
ENAH38A2D8E8
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.57
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5F3N4.ClH/c5-4(6,7)2-11-1-3(8)9-10-11;/h1H,2,8H2;1H
Clave InChI
WPRKWBQBCZEBKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764639
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764639
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)