ENAH38A2D82E
Enamine
tert-butyl N-(4-amino-1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18N2O4S/c1-9(2,3)15-8(12)11-7-5-16(13,14)4-6(7)10/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
NNDORIZWDLLHLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)