Merck
ENAH38A2CEBE
Enamine
methyl 2-[(5-hydroxypyrimidin-2-yl)(methyl)amino]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl N-(5-hydroxypyrimidin-2-yl)-N-methylglycinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-11(5-7(13)14-2)8-9-3-6(12)4-10-8/h3-4,12H,5H2,1-2H3
Clave InChI
PVCPVMGEFUSFFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)