ENAH38A2CDB6
Enamine
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-4-14-9(13)8-5-11-10-12(8)6(2)7(3)15-10/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
PJESMMJVZBWLPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)