Merck
ENAH38A2CCA3
Enamine
6-methyl-1,4-diazepan-6-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.11
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-1,4-diazepan-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.2ClH/c1-6(9)4-7-2-3-8-5-6;;/h7-9H,2-5H2,1H3;2*1H
Clave InChI
HGPBQXIDDMARIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759798
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759798
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)