ENAH38A2CC90
Enamine
tert-butyl N-({6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl}methyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-9-4-13(5-9)6-10(15)7-13/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
DFNCFGDYBYYVRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759456
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)