ENAH38A2CC62
Enamine
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole; bis(trifluoroacetic acid)
About This Item
Iupac Name
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H9N3.2C2HF3O2/c1-5(2-7-1)6-3-8-4-9-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9);2*(H,6,7)
Clave InChI
PRWWFNQEBSSKDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)