Merck
ENAH38A2C059
Enamine
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-8(2)3-5-9(12,6-4-8)7(10)11/h12H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
PNWWJRHQVQFHQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)