Merck
ENAH38A2BEC8
Enamine
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.62
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-9-4-6-2-3-10(11)13-8(6)5-7(9)12/h2-5H,1H3
InChI key
KXIUJIPISYINBN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)