ENAH38A2BD75
Enamine
tert-butyl 3-({[3-(azetidin-1-yl)propyl]amino}methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(((3-(azetidin-1-yl)propyl)amino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H33N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-12-4-7-15(14-20)13-18-8-5-9-19-10-6-11-19/h15,18H,4-14H2,1-3H3
Clave InChI
HXDIUSUVDCAHTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1210192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)