Merck
ENAH38A2BD09
Enamine
5-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.08
Número MDL:
mp
87-88
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3O3/c7-6(8,9)4-1-3(2-12-4)5(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
ARHMGMAVOGKKMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323
Melting Point
87-88
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)