ENAH3155244E
Enamine
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
About This Item
Iupac Name
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2/c10-8-4-14-6-2-1-5(9(11,12)13)3-7(6)15-8/h1-4H
Clave InChI
XWTFCXDQKKKURH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)