ENAH31552349
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)[(pyridin-3-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(pyridin-3-ylmethyl)prop-2-yn-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.2ClH/c1-2-5-10-7-9-4-3-6-11-8-9;;/h1,3-4,6,8,10H,5,7H2;2*1H
Clave InChI
SNERNPSYSMAZQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)